Learn More
1-Hepten-3-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479110
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479110 50 g 50 g
11469110 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11479110 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14651.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4938-52-7 | C7H14O | 114.188 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4938-52-7
Fórmula molecular C7H14O
Peso molecular (g/mol) 114.188
Número MDL MFCD00021940
Clave InChI PZKFYTOLVRCMOA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-hepten-3-ol, heptene-1-ol-3, butyl vinyl carbinol, acmc-1aoyf, 1-hepten-3-ol, analytical standard, 1-hepten-3-ol, fg, 1-hepten-3-ol, purum gc
PubChem CID 21057
Nombre IUPAC Hept-1-en-3-ol
SMILES CCCCC(C=C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Hepten-3-ol
Densidad 0.836
Punto de ebullición 154°C to 156°C
Temperatura de inflamación 54°C (129°F)
Índice de refracción 1.433
Cantidad 50 g
Número UN UN1987
Beilstein 1720340
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.18
Porcentaje de pureza 98%