Learn More
1-Hepten-3-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Hepten-3-ol |
| Densidad | 0.836 |
| Punto de ebullición | 154°C to 156°C |
| Temperatura de inflamación | 54°C (129°F) |
| Índice de refracción | 1.433 |
| Cantidad | 10 g |
| Número UN | UN1987 |
| Beilstein | 1720340 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.18 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
Seguridad y manipulación
- 1-Hepten-3-ol
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Hepten-3-ol