Learn More
1-Heptanol, TRC
Código de producto. 30406578
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
250 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30406578 250 mL
30396632 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30406578 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH281195250ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-70-6
Fórmula molecular C7 H16 O
Peso molecular (g/mol) 116.2
Sinónimo 1-Heptanol (9CI, ACI), Heptyl alcohol (8CI), 1-Hydroxyheptane, Enanthic alcohol, Gentanol, n-Heptan-1-ol, n-Heptanol, n-Heptyl alcohol, NSC 3703
Nombre IUPAC Heptan-1-OL
SMILES CCCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Heptanol
Cantidad 250 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C7H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.1201