Learn More
1-Heptanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10021080 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 LT
250 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10021080 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10409420 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10311374 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10021080 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 120360010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.75€
    48.65€ / 1 litros
    Ahorro 8.10€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 111-70-6 | C7H16O | 116.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 111-70-6
Fórmula molecular C7H16O
Peso molecular (g/mol) 116.20
Número MDL MFCD00002986
Clave InChI BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-heptanol, heptyl alcohol, heptanol, n-heptanol, n-heptyl alcohol, enanthic alcohol, gentanol, 1-hydroxyheptane, n-heptan-1-ol, enanthyl alcohol
PubChem CID 8129
Nombre IUPAC heptan-1-ol
SMILES CCCCCCCO
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Heptanol
Acidez 0.5mg KOH/g max.
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -35.0°C
Densidad 0.8219g/mL
Punto de ebullición 176.0°C
Temperatura de inflamación 73°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)6OH
Índice de refracción 1.4230 to 1.4250
Cantidad 1 L
Beilstein 01, 414
Residuos después de la evaporación 0.01% max.
Índice Merck 15, 4696
Gravedad específica 0.8219
Información de solubilidad Solubility in water: 2.85g/L (100°C). Other solubilities: 5.15g/L water (130°C), soluble in ethanol, ether and usual organic, solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.2
Porcentaje de pureza 98%
Grado Extra puro
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Heptanol
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.