Learn More
1-Heptanotiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367126
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11367126 25 g 25 g
11377126 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11367126 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07079.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1639-09-4 | C7H16S | 132.265 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1639-09-4
Fórmula molecular C7H16S
Peso molecular (g/mol) 132.265
Número MDL MFCD00004911
Clave InChI VPIAKHNXCOTPAY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-heptanethiol, heptyl mercaptan, n-heptylmercaptan, heptyl thiol, heptylthiol, 1-heptylthiol, n-heptyl mercaptan, usaf ek-2122, unii-380ze61gr2, normal-heptyl mercaptan
PubChem CID 15422
Nombre IUPAC heptano-1-tiol
SMILES CCCCCCCS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Heptanethiol
Punto de fusión -43°C
Densidad 0.854
Punto de ebullición 173°C to 175°C
Temperatura de inflamación 46°C (114°F)
Índice de refracción 1.4515
Cantidad 25 g
Número UN UN3336
Beilstein 1731687
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.27
Porcentaje de pureza 98%