Learn More
Sal de sodio de ácido 1-heptanosulfónico monohidrato, grado de HPLC, Thermo Scientific Chemicals
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10516982 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
5 GR
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10516982 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10107330 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10403551 100 g Frasco de vidrio 100 GR
11904571 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10516982 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 411270050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.20€
    57.65€ / 5 g
    Ahorro 6.55€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 207300-90-1 | C7H15NaO3S·H2O | 220.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para cromatografía de pares iónicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207300-90-1
Clave InChI XWZCREJRXRKIRQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium heptane-1-sulfonate hydrate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium 1-heptanesulfonate monohydrate, sodium 1-heptanesulfonate hydrate, sodium1-heptanesulfonatemonohydrate, potassium heptane-1-sulfonate hydrate, sodium heptane-1-sulfonate-water 1/1/1, sodium 1-heptanesulfonate monohydrate t, sodium 1-heptanesulfonate monohydrate, for hplc
PubChem CID 23687711
Nombre IUPAC sodio; heptano-1-sulfonato;hidrato
SMILES CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Heptanesulfonic acid sodium salt monohydrate
Absorbancia (2.7g in 100mL water) (pH 3), (2.7 g in 100 ml water) (pH 3) at 0nm, 0.06 max. at 254nm, 0.06 max. at 280nm, 0.1 max. at 220nm, 1 max. at 210nm
Punto de fusión >300.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 7.4% to 9% (100°C, 3 hrs) (vacuum)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H15NaO3S·H2O
Fórmula lineal CH3(CH2)6SO3Na·H2O
Cantidad 5 g
Información de solubilidad (10% w/v in water) Clear colorless
Peso molecular (g/mol) 220.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.27
Forma física Polvo o escamas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt monohydrate