Learn More
Sal de sodio de ácido 1-heptanosulfónico monohidrato, grado de HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10403551 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
5 GR
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10403551 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10516982 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10107330 25 g Frasco de vidrio 25 GR
11904571 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10403551 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 411271000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    815.00€
    699.65€ / 100 g
    Ahorro 115.35€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 207300-90-1 | C7H15NaO3S·H2O | 220.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para cromatografía de pares iónicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207300-90-1
Clave InChI XWZCREJRXRKIRQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodio; heptano-1-sulfonato hidrato, ácido de 1-heptanesulfónico, sal sódica monohidrato, Monohidrato de 1-heptansulfonato sódico, Hidrato de 1-heptansulfonato sódico, monohidrato de 1-heptanesulfonato sódico, Hidrato de heptano-1-sulfonato potásico, sodio heptano-1-sulfonato-agua 1/1/1, 1-Heptanesulfonato sódico monmohidrato t, monohidrato de 1-heptansulfonato sódico, para hplc
PubChem CID 23687711
Nombre IUPAC sodio; heptano-1-sulfonato;hidrato
SMILES CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ácido de 1-heptanesulfónico, sal sódica monohidrato
Absorbancia (2.7 g en 100 ml de agua) (pH 3), (2.7 g en 100 ml de agua) (pH 3) a 0 nm, 0.06 máx. a 254 nm, 0.06 máx. a 280 nm, 0.1 máx. a 220 nm, 1 máx. a 210 nm
Punto de fusión >300 °C
Color Blanco
Pérdida por secado 7.4 % al 9 % (100 °C, 3 h) (vacío)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H17NaO4S
Fórmula lineal CH3(CH2)6SO3Na·H2O
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Solubilidad en agua: Soluble
Peso molecular (g/mol) 220.259
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.27
Forma física Polvo o escamas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.