Learn More
Ácido 1-heptanosulfónico, sal sódica, monohidrato, ∽98 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 17861361 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17861361 5 g 5 g
17861371 25 g 25 g
11453791 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17861361 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215123905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.30€
    44.10€ / 5 g
    Ahorro 2.20€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-09-2026
Especificaciones
Nombre del elemento Ácido 1-heptanosulfónico, sal sódica, monohidrato
Formulario Polvo cristalino
Cantidad 5 g
Aspecto Blanco