Learn More
Sal de sodio de ácido 1-heptanesulfónico, grado HPLC, J.T. Baker™
Código de producto. 15547984 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15547984 25 g Frasco de vidrio ámbar de boca ancha 25 g
1 options
Código de producto. 15547984 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 217305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    333.35€
    289.81€ / 25 g
    Ahorro 43.54€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-02-2027
Disolventes de alta pureza para su uso en separaciones analíticas y preparativas
    Para la cromatografía de pares de iones de compuestos básicos; para uso en el laboratorio, la investigación o la fabricación.
CAS 22767-50-6
Fórmula molecular C7H15NaO3S
Peso molecular (g/mol) 202.244
Clave InChI REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium 1-heptanesulfonate, sodium heptane-1-sulfonate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt, sodium heptane-1-sulphonate, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-heptanesulfonic acid sodium, sodium heptanesulfonate, 1-heptylsodiumsulfonate, sodium heptane sulfonate
PubChem CID 23672332
Nombre IUPAC sodio; heptano-1-sulfonato
SMILES CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Heptanesulfonic Acid Sodium Salt
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1L = 0.00kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.26
Grado HPLC