Learn More
Ácido 1-heptanosulfónico, sal de sodio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10666602 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
5 GR
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10666602 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10701101 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10410101 25 g Frasco de vidrio 25 GR
11944561 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10666602 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 206131000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    655.00€
    613.00€ / 100 g
    Ahorro 42.00€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 22767-50-6 | C7H15NaO3S | 202.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22767-50-6
Clave InChI REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium 1-heptanesulfonate, sodium heptane-1-sulfonate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt, sodium heptane-1-sulphonate, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-heptanesulfonic acid sodium, sodium heptanesulfonate, 1-heptylsodiumsulfonate, sodium heptane sulfonate
PubChem CID 23672332
Nombre IUPAC sodio; heptano-1-sulfonato
SMILES CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt
Color Blanco
Pérdida por secado 9% max. (100°C, 3 hrs) (vacuum)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H15NaO3S
Fórmula lineal CH3(CH2)6SO3Na
Cantidad 100 g
Beilstein 04, IV, 57
Información de solubilidad Solubility in water: Soluble
Peso molecular (g/mol) 202.244
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.25
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Polvo cristalino de escamas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.