Learn More
Ácido 1-heptanosulfínico Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30012474
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012474 25 mg 25 miligramos
30009402 100 mg 100 miligramos
30007432 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012474 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP27030525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68555-66-8
Fórmula molecular C7F15NaO2S
Peso molecular (g/mol) 456.1
Sinónimo Perfluoroheptanesulfonate Na Salt;
Nombre IUPAC sodio; 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoroheptano-1-sulfinato
SMILES [Na+].[O-]S(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-heptanesulfinic Acid Sodium Salt
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7HF15O2S.Na/c8-1(9,2(10,11)4(14,15)6(18,19)20)3(12,13)5(16,17)7(21,22)25(23)24;/h(H,23,24);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 455.9277