Learn More
Ácido 1-heptanosulfónico, sal sódica, cromatografía de pares de iones, solución 0,1 M, Fisher Chemical
Código de producto. 10244480 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
250 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10244480 250 mL Frasco de vidrio ámbar 250 ML
1 options
Código de producto. 10244480 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor H/0166/07
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 22767-50-6
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 250 mL
Fórmula molecular C7H15NaO3S
Número MDL 7543
Sinónimo sodium 1-heptanesulfonate, sodium heptane-1-sulfonate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt, sodium heptane-1-sulphonate, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-heptanesulfonic acid sodium, sodium heptanesulfonate, 1-heptylsodiumsulfonate, sodium heptane sulfonate
Clave InChI REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Nombre IUPAC sodio; heptano-1-sulfonato
Peso molecular (g/mol) 202.244
PubChem CID 23672332
Envase Frasco de vidrio ámbar