Learn More
Ácido 1-heptano sulfónico, sal sódica, cromatografía de pares de iones, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical ProductosDescripción
Ácido 1-heptano sulfónico, sal sódica, cromatografía de pares de iones, Fisher Chemical, cantidad:100g, Envasado:Jarra de plástico para polvo, CAS:22767-50-6, Blanco, Punto de fusión:300 °C, fórmula molecular:C7H15NaO3S, Peso molecular:202,244.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | de 300 °C |
| Color | Blanco |
| Forma física | Sólido en polvo |
| Cantidad | 100 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202,25g/mol |
| Grado | Cromatografía |
| Envase | Jarra de plástico para polvo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.