Learn More
Ácido 1-heptanosulfónico, sal sódica, cromatografía de pares de iones, certificado, Fisher Chemical
Código de producto. 10020170 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10020170 25 g Jarra de plástico para polvo 25 g
1 options
Código de producto. 10020170 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor H/0169/46
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 300°C
CAS 22767-50-6
Color Blanco
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 25 g
Fórmula molecular C7H15NaO3S
Número MDL 7543
Sinónimo sodium 1-heptanesulfonate, sodium heptane-1-sulfonate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt, sodium heptane-1-sulphonate, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-heptanesulfonic acid sodium, sodium heptanesulfonate, 1-heptylsodiumsulfonate, sodium heptane sulfonate
Clave InChI REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Nombre IUPAC sodio; heptano-1-sulfonato
Peso molecular (g/mol) 202.244
PubChem CID 23672332
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.25g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.