Learn More
1-(heptafluorobutiril)imidazol, TRC
Código de producto. 30408449
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30408449 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30408449 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2810605G
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 1-(Heptafluorobutyryl)imidazole
CAS 32477-35-3
Fórmula molecular C7 H3 F7 N2 O
Cantidad 5 g
Sinónimo 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-(1H-imidazol-1-yl)-1-butanone, 1-(2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-oxobutyl)-1H-imidazole, NSC 151966
Fórmula InChI InChI=1S/C7H3F7N2O/c8-5(9,6(10,11)7(12,13)14)4(17)16-2-1-15-3-16/h1-3H
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)n1ccnc1
Nombre IUPAC 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-imidazol-1-ilbutan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 264.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.0134
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.