Learn More
1-(heptafluorobutiril)imidazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(Heptafluorobutyryl)imidazole |
| CAS | 32477-35-3 |
| Fórmula molecular | C7 H3 F7 N2 O |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-(1H-imidazol-1-yl)-1-butanone, 1-(2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-oxobutyl)-1H-imidazole, NSC 151966 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H3F7N2O/c8-5(9,6(10,11)7(12,13)14)4(17)16-2-1-15-3-16/h1-3H |
| SMILES | FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)n1ccnc1 |
| Nombre IUPAC | 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-imidazol-1-ilbutan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 264.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 264.0134 |