Learn More
1-(Heptafluorobutirilo)imidazol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15219195
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15219195 25 g 25 g
11392705 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15219195 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00221.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 32477-35-3 | C7H3F7N2O | 264.103 g/mol
1-(Heptafluorobutyryl)imidazole is used in gas chromatography for the determination of various pharmaceutical compounds like retronecine in biological matrixes. It acts as a reagent for derivatize amine-groups. It plays an essential role to reduce GC column degradation due to its non-acidic property. It is an acylating agent, which converts thermally unstable compounds to its more volatile derivative and then made suitable for GC analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-(heptafluorobutiril)imidazol se utiliza en cromatografía de gases para la determinación de diversos compuestos farmacéuticos como la retronecina en matrices biológicas. Actúa como reactivo para derivatizar los grupos de aminas. Debido a su propiedad no ácida, desempeña un papel esencial en la reducción de la degradación de la columna para GC. Se trata de un agente acilante, que convierte los compuestos térmicamente inestables en su derivado más volátil y, a continuación, se convierte en adecuado para el análisis de GC.
Solubilidad
Miscible con cloroformo y metanol.
Notas
Higroscópico y sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32477-35-3
Fórmula molecular C7H3F7N2O
Peso molecular (g/mol) 264.103
Número MDL MFCD00014503
Clave InChI MSYHGYDAVLDKCE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-heptafluorobutyrylimidazole, 1-heptafluorobutyryl imidazole, heptafluorobutyrylimidazole, n-heptafluorobutyryl imidazole, hfbi, 1-perfluorobutyryl imidazole, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-1h-imidazol-1-yl butan-1-one, 1-2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-oxobutyl-1h-imidazole, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-imidazol-1-yl butan-1-one, 1h-imidazole, 1-2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-oxobutyl
PubChem CID 94431
Nombre IUPAC 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-imidazol-1-ilbutan-1-ona
SMILES C1=CN(C=N1)C(=O)C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Heptafluorobutyryl)imidazole
Punto de fusión 10°C to 13°C
Densidad 1.49
Punto de ebullición 160°C to 162°C
Temperatura de inflamación 77°C (170°F)
Índice de refracción 1.385
Cantidad 25 g
Beilstein 4488026
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with chloroform and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.1
Porcentaje de pureza ≥98%