Learn More
Bromuro de 1-heptadecil, TRC
Código de producto. 30400296
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
30400296 1 g
1 options
Código de producto. 30400296 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2790001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Heptadecyl Bromide
CAS 3508-00-7
Fórmula molecular C17 H35 Br
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H35Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18/h2-17H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCBr
Nombre IUPAC 1-bromoheptadecano
Peso molecular (g/mol) 319.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.1922