Learn More
Bromuro de 1-heptadecil, TRC
Código de producto. 30400144
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30400144 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30400144 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2790005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Heptadecyl Bromide
CAS 3508-00-7
Fórmula molecular C17 H35 Br
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H35Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18/h2-17H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCBr
Nombre IUPAC 1-bromoheptadecano
Peso molecular (g/mol) 319.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.1922