Learn More
1-Heptadecanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10216900 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10216900 25 g 25 GR
10092940 5 g 5 g
11944611 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10216900 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 221230250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1454-85-9 | C17H36O | 256.474 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1454-85-9
Clave InChI GOQYKNQRPGWPLP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-heptadecanol, heptadecyl alcohol, heptadecanol, n-heptadecanol, unii-n3il85tmcx, 1-hydroxyheptadecane, alcohols, c16-18, n3il85tmcx, heptadecanol mixed primary isomers, n-heptadecanol-1
PubChem CID 15076
ChEBI CHEBI:77470
Nombre IUPAC heptadecan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Heptadecanol
Punto de fusión 51.0°C to 56.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 308.5°C
Temperatura de inflamación 154°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C17H36O
Fórmula lineal CH3(CH2)16OH
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble in water.
Peso molecular (g/mol) 256.474
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.46
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino o cristales