Learn More
uvex Zapato de seguridad 1 G2 Planet S1 P SRC, negro
Código de producto. 17592935 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Tamaño de la unidad:
1 par
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17592935 46 1 par
17582925 35 1 par
17592925 36 1 par
17502935 37 1 par
17512935 38 1 par
17522935 39 1 par
17532935 40 1 par
17542935 41 1 par
17552935 42 1 par
17562935 43 1 par
17572935 44 1 par
17582935 45 1 par
17502945 47 1 par
17512945 48 1 par
17522945 49 1 par
17532945 50 1 par
17542945 51 1 par
17552945 52 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Código de producto. 17592935 Proveedor uvex N.º de proveedor 6824246
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    168.00€
    161.66€ / 1 pares
    Ahorro 6.34€
    3% Descuento
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Desde la parte superior hasta la suela, el zapato de seguridad 1 G2 planet ofrece sostenibilidad y rendimiento, todo en uno.
De acuerdo con DIN EN ISO 14021:2016, está compuesto por un 25% de materiales reciclados en términos de peso, sin comprometer sus propiedades protectoras y comodidad en comparación con los conocidos modelos 1 G2. Muchos de los componentes del calzado, como la parte superior y la suela interior, están fabricados con materiales 100 % reciclados. También utilizamos parte del exceso de PU creado durante el proceso de producción de la suela exterior para crear x-tended grip planet.
Características generales
  • Zapatos de seguridad S1 P extremadamente ligeros fabricados con materiales reciclados y sostenibles
  • Fabricado con materiales sintéticos, aptos para personas alérgicas al cromo
  • Todos los materiales de la suela están libres de silicona, plastificadores y otras sustancias que interfieren con el humedecimiento de la pintura
  • Cordones elásticos para un ajuste individual rápido: también se proporcionan cordones normales
Características de protección
  • Nueva e innovadora tecnología de suela iPUREnrj con el más alto nivel de propiedades de absorción de impactos en la parte delantera y en el talón, excelente rebote sobre toda la suela media y estabilidad óptima gracias a la cesta de espuma de talón.
  • La suela exterior de TPU X-tended grip planet con hasta un 10 % de residuos de PU reciclados de los procesos de producción incorpora la última investigación biomecánica, es muy duradera y, por lo tanto, ofrece una excelente resistencia al deslizamiento.
  • La huella es especialmente adecuada para suelos industriales.
  • Cumple con la especificación ESD con resistencia a descargas de menos de 35 megaohmios.
  • El nuevo más ancho, 100% libre de metal xenova™ Puntera de seguridad para más espacio para los dedos y un ajuste óptimo – Diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad lateral y sin conductividad térmica.
  • La media suela no metálica resistente a la penetración, fabricada con material 100 % reciclado de acuerdo con las últimas normas de seguridad, no restringe la flexibilidad del zapato.
  • La cubierta protectora de TPU fabricada con un 40 % de material reciclado protege el material exterior del zapato frente al desgaste.
Características de confort
  • Revestimiento transpirable fabricado con un 18 % de bambú y un 52 % de poliéster reciclado para optimizar la gestión del clima.
  • Material textil X-dry knit planet fabricado con 100% reciclado PET botellas
  • Comodidad excepcional gracias a una nueva horma más ancha.
  • Diseño prácticamente sin costuras con materiales textiles para eliminar los puntos de presión.
  • Plantilla cómoda antiestática extraíble con superficie fabricada con material 100% reciclado. PET Botellas y espuma compuestas de residuos de producción de PU reciclado y PU reciclado; con sistema de transporte de humedad, absorción de impactos adicional alrededor del talón y la parte delantera del pie y excelente soporte para el arco del pie.
  • Acolchado suave en la lengüeta y cuello.
Áreas de aplicación
  • Aplicaciones ligeras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro, Azul, Verde
Material Textiles
Tamaño 46
Material del dedo del pie Compuesto
Esterilidad No estéril
Sexo Unisex
Ajuste Anchura estándar
Sin látex Sí
Estilo de tobillo instructores de RR.HH
Waterproof No
Tipo de producto Calzado de seguridad ESD