Learn More
1-(Furan-2-ilcarbonil)piperazina, Mikromol™
Descripción
1-(furan-2-ilcarbonil)piperazina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(furan-2-ylcarbonyl)piperazine |
| CAS | 40172-95-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-(furan-2-ylcarbonyl)piperazine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H12 N2 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Prazosin Hydrochloride Imp. D (EP), Prazosin Imp. D (EP), Terazosin Hydrochloride Dihydrate Imp. L (EP), Terazosin Imp. L (EP), 1-(Furan-2-ylcarbonyl)piperazine, Prazosin Hydrochloride Impurity D, Terazosin Hydrochloride Dihydrate Impurity L, Prazosin Impurity D, Terazosin Impurity L |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12N2O2/c12-9(8-2-1-7-13-8)11-5-3-10-4-6-11/h1-2,7,10H,3-6H2 |
| SMILES | O=C(N1CCNCC1)c2occc2 |
| Nombre IUPAC | furan-2-il(piperacin-1-il)metanona |
| Mostrar más |