Learn More
1-(Furan-2-il)propan-1-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(Furan-2-yl)propan-1-one |
| CAS | 3194-15-8 |
| Fórmula molecular | C7H8O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8O2/c1-2-6(8)7-4-3-5-9-7/h3-5H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCC(=O)C1=CC=CO1 |
| Nombre IUPAC | 1-(furan-2-il)propan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 124.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 124.0524 |