Learn More
1-Formilpiperidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11465437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11465437 250 g 250 g
11455437 50 g 50 g
11445437 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11465437 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23452.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2591-86-8 | C6H11NO | 113.16 g/mol
1-Formylpiperidine reacts with Grignard or alkyllithium reagents gives aldehydes in high yield. It can be used as a polar aprotic solvent, with better hydrocarbon solubility than other amide solvents such as dimethylformamide. In some formylation reaction of alkyllithium compounds it gives higher yields than the DMF.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-formilpiperidina reacciona con los reactivos de Grignard o alquilitio para producir aldehídos en alto rendimiento. Se puede utilizar como disolvente polar aprótico, con una solubilidad en hidrocarburos mejor que la de otros disolventes de amida como la dimetilformamida. En algunas reacciones de formilación de compuestos de alquilitio ofrece un rendimiento mayor que el DMF.
Solubilidad
Fácilmente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2591-86-8
Fórmula molecular C6H11NO
Peso molecular (g/mol) 113.16
Número MDL MFCD00006483
Clave InChI FEWLNYSYJNLUOO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-formylpiperidine, 1-formylpiperidine, 1-piperidinecarboxaldehyde, formylpiperidine, n-formylpiperidin, piperidinoformamide, piperidine-n-carbaldehyde, piperidine, 1-formyl, 1-piperidinecarbaldehyde, unii-ziq29h6czg
PubChem CID 17429
ChEBI CHEBI:42546
Nombre IUPAC piperidina-1carbaldehído
SMILES C1CCN(CC1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Formylpiperidine
Punto de fusión -31°C
Densidad 1.019
Punto de ebullición 222°C
Temperatura de inflamación 102°C (215°F)
Índice de refracción 1.484
Cantidad 250 g
Beilstein 107697
Información de solubilidad Freely soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.16
Porcentaje de pureza 99%