Learn More
1-formilpiperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Formylpiperazine |
| CAS | 7755-92-2 |
| Fórmula molecular | C5H10N2O |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10N2O/c8-5-7-3-1-6-2-4-7/h5-6H,1-4H2 |
| SMILES | O=CN1CCNCC1 |
| Nombre IUPAC | piperazina-1-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 114.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.0793 |