Learn More
1-Formilpiperazina, +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11497806 100 g 100 g
11487806 25 g 25 g
11407816 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11497806 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14757.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7755-92-2 | C5H11N2O | 115.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7755-92-2
Fórmula molecular C5H11N2O
Peso molecular (g/mol) 115.16
Número MDL MFCD00005963
Clave InChI MSSDTZLYNMFTKN-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo 1-formylpiperazine, 1-piperazinecarboxaldehyde, 1-piperazinecarbaldehyde, formylpiperazine, n-formylpiperazine, 1-formyl piperazine, piperazinecarbaldehyde, l-formylpiperazine, 4-formylpiperazine, n-formyl piperazine
PubChem CID 82191
Nombre IUPAC piperazina-1-carbaldehído
SMILES O=CN1CC[NH2+]CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Formylpiperazine
Densidad 1.111
Punto de ebullición 264°C to 266°C
Temperatura de inflamación 102°C (216°F)
Índice de refracción 1.512
Cantidad 100 g
Beilstein 110295
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.15
Porcentaje de pureza ≥90%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Formylpiperazine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Piperazinecarboxaldehyde