Learn More
1-Formilpiperazina, +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11487806
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11487806 25 g 25 g
11497806 100 g 100 g
11407816 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11487806 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A14757.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7755-92-2 | C5H11N2O | 115.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7755-92-2
Fórmula molecular C5H11N2O
Peso molecular (g/mol) 115.16
Número MDL MFCD00005963
Clave InChI MSSDTZLYNMFTKN-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo 1-formylpiperazine, 1-piperazinecarboxaldehyde, 1-piperazinecarbaldehyde, formylpiperazine, n-formylpiperazine, 1-formyl piperazine, piperazinecarbaldehyde, l-formylpiperazine, 4-formylpiperazine, n-formyl piperazine
PubChem CID 82191
Nombre IUPAC piperazina-1-carbaldehído
SMILES O=CN1CC[NH2+]CC1
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Formylpiperazine
Densidad 1.111
Punto de ebullición 264°C to 266°C
Temperatura de inflamación 102°C (216°F)
Índice de refracción 1.512
Cantidad 25 g
Beilstein 110295
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.15
Porcentaje de pureza ≥90%