Learn More
1-formilnaftalen-2-ol, TRC
Código de producto. 30390313
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
30390313 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30390313 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF70082525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Formylnaphthalen-2-ol
CAS 708-06-5
Fórmula molecular C11H8O2
Cantidad 25 g
Sinónimo 1-Formyl-2-hydroxynaphthalene, 1-Formyl-2-naphthol, 2-Hydroxy-1-formylnaphthalene, 2-Hydroxy-1-naphthaldehyde, 2-Hydroxy-1-naphthalenealdehyde, 2-Hydroxy-1-naphthalenecarboxaldehyde, 2-Hydroxy-alpha-naphthaldehyde, 2-Hydroxynaphthaldehyde, 2-Hydroxynaphthalenecarboxaldehyde, NC 014, NSC 2104, NSC 402586, beta-Hydroxy-alpha-naphthaldehyde, beta-Hydroxynaphthaldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C11H8O2/c12-7-10-9-4-2-1-3-8(9)5-6-11(10)13/h1-7,13H
SMILES Oc1ccc2ccccc2c1C=O
Peso molecular (g/mol) 172.18