Learn More
Éster de terc-butilo de ácido (1-formilciclopropil)carbámico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15560554 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15560554 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15560554 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 449950010
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Formylcyclopropyl)carbamic acid tert-butyl ester
CAS 107259-06-3
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Fórmula molecular C9H15NO3
Sinónimo tert-butyl 1-formylcyclopropyl carbamate, tert-butyl 1-formylcyclopropylcarbamate, 1-formyl-cyclopropyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl n-1-formylcyclopropyl carbamate, pubchem17629, tert-butyl 1-formylcyclopropyl-carbamate, n-boc-1-amino-1-cyclopropanecarboxaldehyde, tert-butyl l-formylcyclopropyl-carbamate
Clave InChI ACMHCEYCNRURST-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1(CC1)C=O
Nombre IUPAC N-(1-formilciclopropil)carbamato de terc-butilo
Peso molecular (g/mol) 185.22
Cantidad 1 g
PubChem CID 10352385
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.22
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (1-Formylcyclopropyl)carbamic acid tert-butyl ester
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación