Learn More
1-Éster Metílico del Ácido 1-Formilciclohexanacarboxílico, TRC
Código de producto. 30366058
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30366058 10 mg 10 miligramos
30359357 100 mg -
30356917 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30366058 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC99893010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84393-05-5
Fórmula molecular C9H14O3
Peso molecular (g/mol) 170.21
Sinónimo Methyl 1-formylcyclohexane-1-carboxylate
Nombre IUPAC metil-1-formilciclohexano-1-carboxilato
SMILES COC(=O)C1(CCCCC1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Formylcyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14O3/c1-12-8(11)9(7-10)5-3-2-4-6-9/h7H,2-6H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.0943