Learn More
1-Formil-4-metilpiperazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11334286
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11334286 5 g 5 g
11344286 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11334286
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19358.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7556-55-0 | C6H12N2O | 128.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7556-55-0
Fórmula molecular C6H12N2O
Peso molecular (g/mol) 128.18
Número MDL MFCD00085930
Clave InChI JQTMGOLZSBTZMS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-formyl-4-methylpiperazine, n-methyl-n'-formylpiperazine, 4-methylpiperazin-1-yl methanone, 4-methyl-1-piperazinyl-methanone, 4-methyl-piperazin-1-yl-methanone, ods
PubChem CID 3269221
ChEBI CHEBI:44477
Nombre IUPAC 4-metilpiperazin-1-carbaldehído
SMILES CN1CCN(CC1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Formyl-4-methylpiperazine
Punto de ebullición 236°C to 238°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.491
Cantidad 5 g
Beilstein 113020
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.17
Porcentaje de pureza 98%