Learn More
1-(Formamidometil)-1H-benzotriazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(Formamidomethyl)-1H-benzotriazole |
| CAS | 87022-36-4 |
| Fórmula molecular | C8H8N4O |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8N4O/c13-6-9-5-12-8-4-2-1-3-7(8)10-11-12/h1-4,6H,5H2,(H,9,13) |
| SMILES | O=CNCn1nnc2ccccc12 |
| Peso molecular (g/mol) | 176.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.0698 |