Learn More
Ácido 1-fmoc-piperidina-4-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15450879
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15450879 25 g 25 g
15430879 1 g 1 g
15440879 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15450879 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63915.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 148928-15-8 | C21H21NO4 | 351.402 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 148928-15-8
Fórmula molecular C21H21NO4
Peso molecular (g/mol) 351.402
Número MDL MFCD00273475
Clave InChI OJYOOHSQOIDDOO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo fmoc-inp-oh, fmoc-isonipecotic acid, 1-fmoc-piperidine-4-carboxylic acid, 1-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl piperidine-4-carboxylic acid, n-fmoc-isonipecotic acid, fmoc-piperidine-4-carboxylic acid, n-fmoc-4-piperidinecarboxylic acid, 1,4-piperidinedicarboxylicacid, 1-9h-fluoren-9-ylmethyl ester, n-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-isonipecotic acid, 1-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl piperidine-4-carboxylic acid
PubChem CID 2736490
Nombre IUPAC ácido 1-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonil)piperidina-4-carboxílico
SMILES C1CN(CCC1C(=O)O)C(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Fmoc-piperidine-4-carboxylic acid
Punto de fusión ∼190°C (decomposition)
Color Blanco
Cantidad 25 g
Beilstein 7722550
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.4
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo