Learn More
Ácido 1-(fmoc-amino)ciclohexanocarboxílico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389785
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11389785 5 g 5 g
11379785 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11389785 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19810.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 162648-54-6 | C22H23NO4 | 365.43 g/mol
1-(Fmoc-amino)cyclohexanecarboxylic acid is an API so it is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals industry. Also used as raw materials for sodium fluosilicate, potassium fluosilicate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 1-(fmoc-amino)ciclohexanocarboxílico es un componente farmacéutico activo, por lo que es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en síntesis orgánica, productos farmacéuticos y el sector agroquímico. También se usa como materia prima para el fluosilicato de sodio y el fluosilicato de potasio.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 162648-54-6
Fórmula molecular C22H23NO4
Peso molecular (g/mol) 365.43
Número MDL MFCD00273464
Clave InChI VCIVAWBKUQJNSX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-fmoc-amino cyclohexanecarboxylic acid, fmoc-ac6c-oh, fmoc-homocycloleucine, 1-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino cyclohexanecarboxylic acid, fmoc-1-aminocyclohexanecarboxylic acid, 1-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino cyclohexane-1-carboxylic acid, acmc-209dor, fmoc-nh 1 chex-oh, 1-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino cyclohexane-1-carboxylic acid
PubChem CID 2756093
Nombre IUPAC ácido 1-(9H-fluor-9-ilmetoxicarbonilamino)ciclohexano-1-carboxílico
SMILES OC(=O)C1(CCCCC1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Fmoc-amino)cyclohexanecarboxylic acid
Punto de fusión 185°C to 187°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 7887646
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.43
Porcentaje de pureza ≥98%