Learn More
1-Fmoc-3-piperidinona, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15424958
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15424958 250 mg 250 miligramos
15404958 1 g 1 g
15414958 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15424958 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58735.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se emplea como intermedio en la industria farmacéutica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 672310-11-1
Fórmula molecular C20H19NO3
Peso molecular (g/mol) 321.376
Número MDL MFCD03001740
Clave InChI ZHMRQZFSADRNCI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-n-fmoc-3-piperidone, 9h-fluoren-9-yl methyl 3-oxopiperidine-1-carboxylate, 1-fmoc-3-piperidone, 1-fmoc-3-piperidinone, n-fmoc-3-piperidinone, 1-fmoc-3-oxopiperidine, 9h-fluoren-9-yl methyl-3-oxopiperidine-1-carboxylate, 4 ? 3,4-difluoro-phenyl-4-propyl-bicyclohexyl, 9h-fluoren-9-yl methyl3-oxopiperidine-1-carboxylate
PubChem CID 1514170
Nombre IUPAC 9H-fluoren-9-ilmetil 3-oxopiperidina-1-carboxilato
SMILES C1CC(=O)CN(C1)C(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Fmoc-3-piperidinone
Punto de fusión 90°C to 96°C
Cantidad 250 mg
Número UN UN3077
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.38
Porcentaje de pureza 96%