Learn More
(1-Fluorovinilo)metildifenilsilano, TRC
Código de producto. 30179282
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179282 50 mg 50 miligramos
30179503 250 mg 250 miligramos
30179205 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179282 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF59447550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 257610-49-4
Fórmula molecular C15H15FSi
Peso molecular (g/mol) 242.36
Sinónimo 1,1'-[(1-Fluoroethenyl)methylsilylene]bis[benzene], (1-Fluorovinyl)methyldiphenylsilane, Diphenyl(1-fluorovinyl)methylsilane, (1-fluoroethenyl)methyldiphenyl-silane
SMILES C[Si](C(=C)F)(c1ccccc1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Fluorovinyl)methyldiphenylsilane
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H15FSi/c1-13(16)17(2,14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h3-12H,1H2,2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.0927