Learn More
1-Fluoronaftaleno, TRC
Código de producto. 17961405
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17961405 1 g 1 g
17920945 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17961405 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5937601G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 321-38-0
Fórmula molecular C10 H7 F
Peso molecular (g/mol) 146.16
Sinónimo Naphthalene, 1-fluoro-, 1-Fluoronaphthalene, NSC 4690, α-Fluoronaphthalene
Nombre IUPAC 1-fluoronaftaleno
SMILES Fc1cccc2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Fluoronaphthalene
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H7F/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.0532