Learn More
1-fluoronaftaleno, Mikromol™
Descripción
1-Fluoronaftaleno
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Fluoronaphthalene |
| CAS | 321-38-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-Fluoronaphthalene |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C10 H7 F |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Duloxetine Hydrochloride Imp. G (EP), Duloxetine Imp. G (EP), Naphthalene, 1-fluoro-, 1-Fluoronaphthalene, NSC 4690, alpha-Fluoronaphthalene, Duloxetine Hydrochloride Impurity G, Duloxetine Impurity G |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H7F/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H |
| SMILES | Fc1cccc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 1-fluoronaftaleno |
| Mostrar más |