Learn More
1-Fluoronaftaleno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11438307 100 g 100 g
11418307 5 g 5 g
11428307 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11438307 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18378.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 321-38-0 | C10H7F | 146.164 g/mol
1-Fluoronaphthalene is used in t-BuLi-mediated synthesis of 6-substituted phenanthridines. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-fluoronaftaleno se utiliza en la síntesis mediada por t-BuLi de fenantridinas 6-sustituidas. También se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 321-38-0
Fórmula molecular C10H7F
Peso molecular (g/mol) 146.164
Número MDL MFCD00003873
Clave InChI CWLKTJOTWITYSI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo fluoronaphthalene, naphthalene, 1-fluoro, alpha-fluoronaphthalene, 1-fluornaftalen, .alpha.-fluoronaphthalene, 1-fluornaftalen czech, 1-fluoro naphthalene, fluoronaphtalene, fluoronapthalene, 1-fluoronapthalene
PubChem CID 9450
Nombre IUPAC 1-fluoronaftaleno
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Fluoronaphthalene
Punto de fusión -10°C
Densidad 1.331
Punto de ebullición 215°C to 217°C
Temperatura de inflamación 65°C (149°F)
Índice de refracción 1.593
Cantidad 100 g
Beilstein 1906413
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.17
Porcentaje de pureza 98%