Learn More
1-fluoro-6-metoxi-naftaleno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-fluoro-6-methoxynaphthalene |
| CAS | 853192-64-0 |
| Fórmula molecular | C11 H9 F O |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H9FO/c1-13-9-5-6-10-8(7-9)3-2-4-11(10)12/h2-7H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc2c(F)cccc2c1 |
| Nombre IUPAC | 1-fluoro-6-metoxinaftaleno |
| Peso molecular (g/mol) | 176.187 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.064 |