Learn More
1-Fluoro-4-nitrobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468903
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11468903 100 g 100 g
11478903 500 g 500 g
11488903 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11468903 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11057.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 350-46-9 | C6H4FNO2 | 141.101 g/mol
1-Fluoro-4-nitrobenzene used as a component of hair dyes, as pharmaceutical intermediates. It is also used for the preparation of novel soluble aromatic polyimides
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-fluoro-4-nitrobenceno utilizado como componente de los tintes para el cabello, como productos intermedios farmacéuticos. También se utiliza para la preparación de nuevos poliimidos aromáticos solubles
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes, ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 350-46-9
Fórmula molecular C6H4FNO2
Peso molecular (g/mol) 141.101
Número MDL MFCD00007282
Clave InChI WFQDTOYDVUWQMS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoronitrobenzene, p-fluoronitrobenzene, p-nitrofluorobenzene, benzene, 1-fluoro-4-nitro, 4-nitrofluorobenzene, 1-nitro-4-fluorobenzene, 4-fluoro-1-nitrobenzene, 1-fluoro-4-nitro-benzene, unii-a2m2fh7xhh, p-fluoro nitrobenzene
PubChem CID 9590
Nombre IUPAC 1-fluoro-4-nitrobenceno
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Fluoro-4-nitrobenzene
Punto de fusión 22°C to 24°C
Densidad 1.33
Punto de ebullición 204°C to 206°C
Temperatura de inflamación 83°C (181°F)
Índice de refracción 1.5315
Cantidad 100 g
Número UN UN2811
Beilstein 606923
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.1
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Fluoro-4-nitrobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Fluoro-4-nitrobenzene