Learn More
1-fluoro-4-yodobenceno, TRC
Código de producto. 30400091
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30400091 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30400091 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF592023500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Fluoro-4-iodobenzene
CAS 352-34-1
Fórmula molecular C6H4FI
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4FI/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H
SMILES Fc1ccc(I)cc1
Nombre IUPAC 1-fluoro-4-yodobenceno
Peso molecular (g/mol) 222
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.9342