Learn More
1-fluoro-4-yodobenceno, 99%
Código de producto. 15790829 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 ml
5 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15790829 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
10012650 1 mL Frasco de vidrio 1 ml
10666242 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15790829 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 204500500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 352-34-1 | C6H4FI | 222,00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 352-34-1
Fórmula molecular C6H4FI
Peso molecular (g/mol) 222.00
Número MDL MFCD00001052
Clave InChI KGNQDBQYEBMPFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoroiodobenzene, p-fluoroiodobenzene, benzene, 1-fluoro-4-iodo, 4-iodofluorobenzene, p-iodofluorobenzene, 4-fluoro-1-iodobenzene, 4-fluoro-iodobenzene, 1-fluoro-4-iodo-benzene, 1-iodo-4-fluorobenzene, 4-fluroiodobenzene
PubChem CID 9605
Nombre IUPAC 1-fluoro-4-yodobenceno
SMILES FC1=CC=C(I)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Fluoro-4-iodobenzene
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -20°C
Color Amarillo
Densidad 1.9250g/mL
Punto de ebullición 182°C to 184°C
Temperatura de inflamación 68°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H4I
Índice de refracción 1.5820 to 1.584
Cantidad 50 mL
Beilstein 05, 220
Gravedad específica 1.925
Formula Weight (peso de la fórmula) 222
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación