Learn More
1-fluoro-4-yodobenceno, 99%
Código de producto. 10012650 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 ml
5 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10012650 1 mL Frasco de vidrio 1 ml
10666242 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
15790829 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10012650 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 204500010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 352-34-1 | C6H4FI | 222,00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 352-34-1
Fórmula molecular C6H4FI
Peso molecular (g/mol) 222.00
Número MDL MFCD00001052
Clave InChI KGNQDBQYEBMPFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoroiodobenzene, p-fluoroiodobenzene, benzene, 1-fluoro-4-iodo, 4-iodofluorobenzene, p-iodofluorobenzene, 4-fluoro-1-iodobenzene, 4-fluoro-iodobenzene, 1-fluoro-4-iodo-benzene, 1-iodo-4-fluorobenzene, 4-fluroiodobenzene
PubChem CID 9605
Nombre IUPAC 1-fluoro-4-yodobenceno
SMILES FC1=CC=C(I)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Fluoro-4-iodobenzene
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -20°C
Color Amarillo
Densidad 1.9250g/mL
Punto de ebullición 182°C to 184°C
Temperatura de inflamación 68°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H4I
Índice de refracción 1.5820 to 1.584
Cantidad 1 mL
Beilstein 05, 220
Gravedad específica 1.925
Formula Weight (peso de la fórmula) 222
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Fluoro-4-iodobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación