Learn More
1-Fluoro-3-nitrobenceno, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11457236
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11457236 100 g 100 g
11447236 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11457236 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25553.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 402-67-5 | C6H4FNO2 | 141.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 402-67-5
Fórmula molecular C6H4FNO2
Peso molecular (g/mol) 141.10
Número MDL MFCD00007196
Clave InChI WMASLRCNNKMRFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoronitrobenzene, m-fluoronitrobenzene, m-nitrofluorobenzene, benzene, 1-fluoro-3-nitro, 3-fluoro-1-nitrobenzene, 1-fluoro-3-nitro-benzene, 3-fluoro-nitrobenzene, 3-nitro-fluorobenzene, pubchem2286, 3-fluoro nitro benzene
PubChem CID 9823
Nombre IUPAC 1-fluoro-3-nitrobenceno
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC(F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Fluoro-3-nitrobenzene
Punto de fusión 2°C
Densidad 1.325
Punto de ebullición 204°C to 206°C
Temperatura de inflamación 76°C (168°F)
Índice de refracción 1.525
Cantidad 100 g
Número UN UN2810
Beilstein 1862210
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.1
Porcentaje de pureza ≥98%