Learn More
1-Fluoro-3-yodobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488970
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11488970 100 g 100 g
11478970 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11488970 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11706.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1121-86-4 | C6H4FI | 222.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1121-86-4
Fórmula molecular C6H4FI
Peso molecular (g/mol) 222.00
Número MDL MFCD00001044
Clave InChI VSKSBSORLCDRHS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoroiodobenzene, m-fluoroiodobenzene, 3-iodofluorobenzene, m-iodofluorobenzene, benzene, 1-fluoro-3-iodo, m-fluorobenzene, 1-fluoro-3-iodo-benzene, 1-iodo-3-fluorobenzene, 3-fluoro-1-iodobenzene, m-fluorjodbenzol
PubChem CID 70725
Nombre IUPAC 1-fluoro-3-yodobenceno
SMILES FC1=CC=CC(I)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Fluoro-3-iodobenzene
Punto de fusión -42°C
Densidad 1.898
Punto de ebullición 77°C to 78°C (19 mmHg)
Temperatura de inflamación 67°C (152°F)
Índice de refracción 1.584
Cantidad 100 g
Beilstein 2039305
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 222
Porcentaje de pureza 99%