Learn More
1-Fluoro-3-yodobenceno, 99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10246690 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10246690 5 g Frasco de vidrio 5 g
10134460 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10246690 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 204480050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1121-86-4 | C6H4FI | 222.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1121-86-4
Fórmula molecular C6H4FI
Peso molecular (g/mol) 222.00
Número MDL MFCD00001044
Clave InChI VSKSBSORLCDRHS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoroiodobenzene, m-fluoroiodobenzene, 3-iodofluorobenzene, m-iodofluorobenzene, benzene, 1-fluoro-3-iodo, m-fluorobenzene, 1-fluoro-3-iodo-benzene, 1-iodo-3-fluorobenzene, 3-fluoro-1-iodobenzene, m-fluorjodbenzol
PubChem CID 70725
Nombre IUPAC 1-fluoro-3-yodobenceno
SMILES FC1=CC=CC(I)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Fluoro-3-iodobenzene
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo o rosa
Densidad 1.8900g/mL
Punto de ebullición 77°C to 78°C (19.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 67°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H4I
Índice de refracción 1.5830 to 1.585
Cantidad 5 g
Beilstein 05, III, 578
Gravedad específica 1.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 222
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Fluoro-3-iodobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.