Learn More
1-Fluoro-3-yodo-5-nitrobenceno, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10621115 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10621115 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10621115 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 378500010
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene
CAS 3819-88-3
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 77°C to 79°C
Color Marrón o caqui a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H3FINO2
Fórmula lineal NO2C6H3I(F)
Número MDL MFCD00007219
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-fluoro-5-iodonitrobenzene, benzene, 1-fluoro-3-iodo-5-nitro, acmc-1cr1w, 5-fluoro-3-nitroiodobenzene, ksc495i2h, 1-iodo-3-fluoro-5-nitrobenzene, 1-fluoro-3-iodo-5-nitro-benzene, 1-fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene
Clave InChI MXPYCSFCKXSPAB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)I)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 1-fluoro-3-yodo-5-nitrobenceno
Peso molecular (g/mol) 266.99
PubChem CID 259086
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.99
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvos o fragmentos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación