Learn More
1-Fluoro-3-yodo-5-nitrobenceno, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15464207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15464207 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15464207 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31612.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene
CAS 3819-88-3
Punto de fusión 77°C to 78.5°C
Fórmula molecular C6H3FINO2
Número MDL MFCD00007219
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Sinónimo 3-fluoro-5-iodonitrobenzene, benzene, 1-fluoro-3-iodo-5-nitro, acmc-1cr1w, 5-fluoro-3-nitroiodobenzene, ksc495i2h, 1-iodo-3-fluoro-5-nitrobenzene, 1-fluoro-3-iodo-5-nitro-benzene, 1-fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene
Clave InChI MXPYCSFCKXSPAB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)I)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 1-fluoro-3-yodo-5-nitrobenceno
Peso molecular (g/mol) 266.998
PubChem CID 259086
Formula Weight (peso de la fórmula) 267
Porcentaje de pureza 97%