Learn More
1-Fluoro-2-nitrobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10112820 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
250 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10112820 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
10031040 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
10433775 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10112820 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 119480100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1493-27-2 | C6H4FNO2 | 141.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1493-27-2
Fórmula molecular C6H4FNO2
Peso molecular (g/mol) 141.1
Número MDL MFCD00007048
Clave InChI PWKNBLFSJAVFAB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoronitrobenzene, o-fluoronitrobenzene, o-nitrofluorobenzene, 2-nitrofluorobenzene, benzene, 1-fluoro-2-nitro, benzene, o-nitrofluoro, 2-fluoro-1-nitrobenzene, fluoronitrobenzene, 1-fluoro-2-nitro-benzene, benzene, fluoronitro
PubChem CID 73895
Nombre IUPAC 1-fluoro-2-nitrobenceno
SMILES C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Fluoro-2-nitrobenzene
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -9°C to 6°C
Color Marrón a Amarillo
Densidad 1.3350g/mL
Punto de ebullición 215°C
Temperatura de inflamación 94°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H4NO2
Índice de refracción 1.5307 to 1.5327
Cantidad 10 mL
Beilstein 05, 241
Gravedad específica 1.335
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.1
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido